Fontos dokumentumok
NIST8632A
Ultra Fine Test Dust (UFTD)
NIST®SRM®
Szinonimák:
Silica, crystalline quartz
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
kiszerelés
pkg of 20 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)