Fontos dokumentumok
NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
Szinonimák:
Potassium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Potassium Chloride Primary Standard, NIST®SRM®
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 30 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.