Fontos dokumentumok
1.01203
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur®
Szinonimák:
Potassium chloride solution
About This Item
Lineáris képlet:
KCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm), nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur®
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO (17025, 17034)
termékcsalád
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This certified reference material (CRM)is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany. The electrolytic conductivity of this standard is determined using a conductivity meter from an accredited Merck calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Intended for use in aqueous solution for measuring conductivity cell constant or as a control sample.
Analízis megjegyzés
Electrical conductivity (25 °C): 1.399 - 1.419 mS/cm
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg