Fontos dokumentumok
1548190
USP
Potassium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
potassium chloride
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Potassium Chloride Extended-Release Capsules
- Potassium Chloride Extended-Release Capsules
- Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)