Fontos dokumentumok
1.01557
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 0.147 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) Certipur®
Szinonimák:
Potassium chloride solution
About This Item
Lineáris képlet:
KCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Terméknév
Potassium chloride solution, nominal 0.147 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) Certipur®
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO (17025, 17034)
termékcsalád
Certipur®
sűrűség
0.998 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany. The electrolytic conductivity of this standard is validated using a conductivity meter from an accredited Merck calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Certified reference material (CRM) for use in aqueous solution for measuring conductivity cell constant or as a control sample.
Analízis megjegyzés
Electrical conductivity (25 °C): 0.144 - 0.150 mS/cm
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg