Y0002003
Mercury solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.05 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mercury
gyártó/kereskedő neve
EDQM
koncentráció
1.05 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
Formátum
neat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)