Fontos dokumentumok
1.09969
Supelco
Lead standard
1000 mg Pb, (Pb(NO₃)₂ in H₂O) Titrisol®
Szinonimák:
Lead standard for aqueous matrices
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
concentrate
koncentráció
1000 mg Pb in H2O
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
3.8 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
content (Pb): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Egyéb megjegyzések
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)