Fontos dokumentumok
40900-U
Supelco
Transformer oil (PCB free)
Szinonimák:
Non-PCB Insulating Oil
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 250 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Transformer oil (PCB free) is a neat reference standard for environmental analysis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Transformer oil (PCB free) has been used as an analytical standard for the quantification of polychlorinated biphenyls in transformer oil samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
294.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
146 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of polychlorinated biphenyls in transformer oil using various adsorbents for solid phase extraction
Na C-Y, et al.
Chemosphere, 73(1), S7-S12 (2008)
Screening method for rapid determination of polychlorinated biphenyls in transformer oil by liquid-liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry
Toledo C, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 18(5), 937-942 (2007)