Fontos dokumentumok
SML1236
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(−)-Nicotine ditartrate, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +20 to +26°, c = 1.0 in water
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
289.8 °F
Lobbanási pont (C)
143.2 °C