Fontos dokumentumok
8.20877
Sigma-Aldrich
(-)-Nicotine
for synthesis
Szinonimák:
(-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
200-193-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.06 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.7-4 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
bp
248.8 °C/1013 hPa
mp
-79 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 111 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup