N1019
(−)-Nicotine hemisulfate salt
≥95% (TLC), ~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
Szinonimák:
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
liquid
koncentráció
~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
szín
dark brown
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.CN3CCC[C@H]3c4cccnc4
InChI
1S/2C10H14N2.H2O4S/c2*1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;1-5(2,3)4/h2*2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*10-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IECQULMJVNSKDB-RCWTXCDDSA-N
Géninformáció
human ... CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?