Fontos dokumentumok
T3128
Trizma® maleate
Szinonimák:
TRIS maleate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane maleate salt, Tromethamine maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
Minőségi szint
Forma
crystalline powder
oldhatóság
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Alkalmazás
- in the rehydration of sputum cytospin samples for immunocytochemical analysis
- in the incubation of spinal cords sections prior to nucleoside diphosphatase assay
- as a component of alkaline phosphate (AP) staining for embryonic stem cells
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)