Fontos dokumentumok
M7408
MacConkey Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Szinonimák:
Enteric bacteria selective medium, MacConkey′s medium
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
bottle of 250 g
bottle of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
szín
light yellow
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
alkalmasság
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Gardnerella spp.
coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Quality control with basic growth promotion test
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)