Fontos dokumentumok
L7381
Lectin from Arachis hypogaea (peanut)
FITC conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
PNA, Peanut agglutinin
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
form
lyophilized powder
összetétel
Protein, ~10% Lowry
a címkézés mértéke
4-8 mol FITC per mol protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- to determine the acrosomal status (presence or absence of acrosomal matrix corresponding to intact or acrosome-reacted spermatozoa) on viable sperm cells
- to probe cryosections of mediastinal lymph nodes (mLNs) with fluorochrome-labeled PNA and anti-B220 to detect germinal centers (GCs)
- to visualize the cone outer segments of pre-treated retinal sections
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3