Merck
123242
Sigma-Aldrich
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Szinonimák:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt monohydrate, Sodium anthraquinone-2-sulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H7NaO5S · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
szennyeződések
4.0-6.0% water (Karl Fischer)
funkcionális csoport
ketone
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O5S.Na.H2O/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;;/h1-7H,(H,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHILLYASAGTPOI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate.
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate can be used as a redox indicator to enhance the sensitivity and selectivity of the DNA biosensor.
Alkalmazás
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate was used to investigate the effects of reactant concentration and synthesis parameters on the electrical conductivity of polypyrrole coated polyethyleneterephthalate fabrics. It has been used as dopant in the preparation of polypyrrole films by electrochemical polymerization.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A regenerable screen-printed DNA biosensor based on acrylic microsphere--gold nanoparticle composite for genetically modified soybean determination
Ulianas A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 190, 694-701 (2014)
Electrical property and stability of electrochemically synthesized polypyrrole films.
Oh KW, et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 91(6), 3659-3666 (2004)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67, 1538-1538 (1994)
Kyungha Baik et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-27)
Smart textiles for wearable devices require flexibility and a lightweight, so in this study, a soft polypyrrole (PPy) electrode system was integrated into a piezoelectric polyvinylidenefluoride (PVDF) energy harvester. The PVDF energy harvester integrated with a PPy electrode had the
Effect of synthesis parameters on the electrical conductivity of polypyrrole-coated poly (ethylene terephthalate) fabrics.
Kaynak A and Rafael B.
Polymer International, 52(6), 1021-1026 (2003)