Fontos dokumentumok
367842
1,5-Diaminoanthraquinone
technical grade, 85%
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)c3c(N)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H,15-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?