Fontos dokumentumok
1.05912
Millipore
Maltose monohydrate
for biochemistry
Szinonimák:
Maltose monohydrate
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
EC index szám:
200-716-5
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
Forma
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
125 °C (anhydrous)
oldhatóság
470.2 g/L
térfogatsúly
320 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Általános leírás
for biochemistry
Alkalmazás
Maltose monohydrate for biochemistry. CAS 6363-53-7, pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Purity (HPLC)≥ 98.0 %Identity (IR)conformsSpec. rotation [α²0/D (10 %; water; calc. on anhydrous substance)+135 - +139 °N (Nitrogen)≤ 0.1 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %Methanol (HS-GC)≤ 3000 ppmResidual solvents class 3(Ph Eur/ICH)≤ 0.5 %Other residual solvents (Ph Eur/ICH)excluded by production processGlucose (HPLC)≤ 0.5 %Sulfated ash≤ 0.1 %Water5.0 - 5.5 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1