Merck
Z543209
Periodic table of the elements
Poster size
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
60104506
NACRES:
CE.34
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Sz × H
24 in. × 36 in.
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Laminated. Excellent reference tools for students and researchers.
Poster:
Full-color. Chart information includes: atomic weight, melting point, boiling point, density, electronegativity, first ionization potential, group classifications, atomic number, oxidation states, element symbol, electronic configuration, and name. Plus special tables for Elementary Subatomic Particles and % Ionic Character of a Single Chemical Bond.
Binder:
Two-sided chart features more than 20 properties of the elements, from electron configuration and electronegativity to covalent radius and thermal conductivity.
Wallet:
Two-sided chart features properties of the elements in table format with useful chemical constants on the back.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)