Fontos dokumentumok
199524
Chlorophenol Red
indicator grade
Szinonimák:
3′,3′-Dichlorophenolsulfonaphthalein
About This Item
Javasolt termékek
grade
indicator grade
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or chunks
szín
dark brown
pH
4.8-6.7, yellow to violet
oldhatóság
95% ethanol: 10 mg/mL
λmax
572 nm
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 295-301 nm in 0.1 M NaOH
≥45000 at 573-579 nm in 0.1 M NaOH
≥5000 at 368-374 nm in 0.1 M NaOH
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1Cl)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?