1.46311
FREY Liquid Medium
for mycoplasma, suitable for sterility testing, pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
Szinonimák:
Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium, FREY Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.7
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
form
liquid
eltarthatósági idő
6 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
pH
7.8 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
mycoplasma (avian)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2