Merck
M6930
Millipore
Mycoplasma enrichment supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Mycoplasma supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
alkalmasság
mycoplasma
Általános leírás
Mycoplasma enrichment supplement is a selective supplement added to the Mycoplasma medium base for the isolation of Mycoplasma. Yeast extract provides the required nutritional needs, minerals, and vitamins. Horse serum is a source of cholesterol and preformed nucleic acid precursors used to promote the growth of cells. Thallium acetate is an antibacterial agent, added to prevent the overgrowth of slow-growing Mycoplasma species bycontaminating organisms. Penicillin inhibits the growth of Gram-positive bacteria in mixed cultures.
Alkalmazás
Mycoplasma enrichment supplement is recommended as a supplement to Mycoplasma Agar Base and Mycoplasma Broth Base for the isolation and cultivation of Mycoplasma species from clinical specimens.
Komponensek
Composition: (per vial)
Horse serum: 20.00ml
Yeast extract (25% w/v solution): 10.00ml
Thallous acetate: 25.00mg
Penicillin G: 20,000 IU
Feloldás
Sufficient for 100 ml medium
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Áttekintés a megfelelő sejtkultúra-laboratóriumi biztonság fenntartásáról, beleértve a laboratóriumi kockázatértékelés, a felületi fertőtlenítés, a biológiai veszélyek és a hulladékok eltávolításának lépéseit. Ingyenes ECACC kézikönyv letöltése.