70161
Yeast Extract
suitable for microbiology
Szinonimák:
YE, Baker’s yeast extract
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
összetétel
amino-nitrogen, ~5%
total nitrogen (N), ≥11%
izzítási maradék
≤15%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.2 (2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, yellow
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.