1.46452
HAYFLICK Liquid Medium
suitable for bioburden testing, For mycoplasma detection
Szinonimák:
HAYFLICK Broth, Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.7
USP
Minőségi szint
sterilitás
sterile; aseptically filled
form
liquid
Jellemzők
closure type Screw cap
ready-to-use
kiszerelés
pack of 1 bottle
palackkapacitás
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.8 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
mycoplasma
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3