Fontos dokumentumok
SML1806
YU142670
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-pyridinyl)-1,2,4-Triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole, 3-(Pyridin-4-yl)-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C12=NN=C(C3=CC=NC=C3)N1N=CS2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)