Fontos dokumentumok
8.20032
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
Szinonimák:
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-377-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C (DIN 51794)
hatékonyság
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
törésmutató
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 136 °C
oldhatóság
42 g/L
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup