Fontos dokumentumok
W512303
Glutaric dialdehyde solution
50 wt. % in H2O, FCC
Szinonimák:
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
szab. megfelelőség
FCC
form
liquid
koncentráció
50 wt. % in H2O
50.0-52.5% (FCC monograph)
szennyeződések
may contain ≤0.5% Methanol (residual solvent)
törésmutató
n20/D 1.42
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
medicinal; pungent
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis and Characterization of N-Isopropylacrylamide Microspheres as pH Sensors.: This article details the development of microspheres from glutaric dialdehyde solution for use as pH sensors, showcasing their potential in biochemistry applications for sensitive and accurate pH monitoring (Lavine et al., 2021).
- Characterization and application of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibres prepared by electrospinning.: This study investigates the properties of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibers crosslinked with glutaric dialdehyde. The fibers exhibit enhanced biocompatibility and structural integrity, suggesting their utility in advanced drug delivery systems and tissue engineering (Guo et al., 2016).
- Thermosensitive Behavior and Antibacterial Activity of Cotton Fabric Modified with a Chitosan-poly(N-isopropylacrylamide) Interpenetrating Polymer Network Hydrogel.: This publication presents the modification of cotton fabric with a hydrogel formed using glutaric dialdehyde. The fabric demonstrates significant thermosensitive and antibacterial properties, suitable for developing smart textiles and wound dressings (Wang et al., 2016).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?