G1522
Gentamicin
solution, suitable for hybridoma, BioReagent
Szinonimák:
Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
Javasolt termékek
product name
Gentamicin solution, Hybri-Max™, 0.1 μm filtered, 50 mg/mL gentamicin, BioReagent, suitable for hybridoma
grade
Hybri-Max™
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
minőség
Prepared in tissue culture grade water.
koncentráció
50 mg/mL gentamicin
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
colorless to light yellow
sűrűség
1.000 g/cm3
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Includes Gram-negative and Gram-positive bacteria, including strains resistant to tetracycline, chloramphenicol, kanamycin and colistin, particularly strains of Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus and Streptococcus.
Komponensek
Vigyázat
Jogi információk
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic