Fontos dokumentumok
51239
Oxytetra Selective Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Oxytetracycline, OGYE Selective Supplement
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
alkalmasság
molds
yeasts
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWVCMVBTMGNXQD-PXOLEDIWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Oxytetracycline 50.0 mg
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?