P7539
Penicillin–Streptomycin Solution Hybri-Max™
with 10,000 units penicillin and 10mg/ml streptomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
Pen-Strep
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium to maintain human breast cancer cell lines
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle′s medium/F-12 (DMEM/F-12) to culture human chondrocytes
- as a component of the DMEM medium to culture human hepatocyte carcinoma cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Protocols
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.