Fontos dokumentumok
G5013
G 418 disulfate salt
potency: ≥720 μg per mg (dried basis)
Szinonimák:
Antibiotic G418
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
hatékonyság
≥720 μg per mg (dried basis)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Általános leírás
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3