Fontos dokumentumok
540056
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Szinonimák:
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.04 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D −1°, neat
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
sűrűség
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?