Fontos dokumentumok
A8486
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[1-oxo-3-(4-Pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid, ACA, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.