Fontos dokumentumok
L-059
Supelco
Lorazepam-D4 glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H14D4Cl2N2O8Li
Molekulatömeg:
508.25
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid))
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of lorazepam glucuronide by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Lorazepam glucuronide is a primary urinary metabolite of lorazepam, a benzodiazepine often prescribed for treatment of anxiety disorders.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C