Fontos dokumentumok
M4531
Meclofenamic acid sodium salt
Szinonimák:
2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
SMILES string
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the inhibition of heat-induced denaturation of albumin
- as a pharmacological agent in the preparation of superfusion solution for electrophysiology studies
- to block the gap junctions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research