Fontos dokumentumok
F1517
Fenoprofen calcium salt hydrate
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
(±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
O.[Ca].CC(C(O)=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.Ca.H2O.2H/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;1H2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWCQUXFJNIIYQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?