Merck
4010-OP
Millipore
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
OmniPur® Grade, >= 99.0%
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid, Disodium Salt, Dihydrate, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Disodium Salt, Dihydrate, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.21
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
form
crystalline powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
248 °C (dec.) (lit.)
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
kiszállítva
ambient
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.2 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤10.0%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.