Fontos dokumentumok
D7692
Diethylumbelliferyl phosphate
≥98% (HPLC), oil
Szinonimák:
DEUP, UBP
Teszt
≥98% (HPLC)
form
oil
szín
colorless to yellow
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17O6P/c1-4-17-21(16,18-5-2)20-11-6-7-12-10(3)8-14(15)19-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHGRYKAFUNNHBG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.