Fontos dokumentumok
H6269
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
cationic
Teszt
≥99%
form
powder or crystals
molekulatömeg
micellar avg mol wt 62,000
aggregált szám
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1/10 g/mL
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
10
alkalmasság
suitable for DNA precipitation
idegen aktivitás
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- as a component of DNA extraction buffer and RNA extraction buffer
- as a constituent of dye dissolution buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
471.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
244 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.