PHR2450
Memantine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3,5-Dimethyl-1-adamantanol, 3,5-Dimethyl-1-hydroxyadamantane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1380524
API-család
memantine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C
InChI
1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBWCITVBZLTEKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)