Fontos dokumentumok
CLS431121
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 100 cryogenic vials, 1-2 mL
Szinonimák:
cryovials
About This Item
UNSPSC kód:
41123304
NACRES:
NB.13
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431121
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Tulajdonságok és előnyök
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Recommended for use with internally threaded cryogenic vials only
  • Ridges on the sides of the box for easy grip when wearing gloves
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)