Fontos dokumentumok
203780
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H15BrClNO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
2% DMF: soluble, clear
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1c(c2c([nH]cc2O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)cc1)Cl
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Általános leírás
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1