B0477010
Benserazide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
DL-Serine hydrazide, (RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benserazide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)