Fontos dokumentumok
DMPS5C
Dimethylpolysiloxane
viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.)
Szinonimák:
Polydimethylsiloxane
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
~17,250
viszkozitás
500 cSt(25 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
609.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
321 °C - closed cup