A9788
(+)-Arabinogalactan
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10, from larch wood
Szinonimák:
Polyarabinogalactan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
larch wood
Minőségi szint
form
lyophilized powder
minőség
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
technika/technikák
photometry: suitable
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?