Merck
G7391
Supelco
β-D-Glucan from barley
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H10O5)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
minőség
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Általános leírás
β-D-Glucan is a β-D-glucose polysaccharide, naturally found in the cell wall of fungi, bacteria and plants.
Alkalmazás
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Overview of (1? 3)-beta-D-glucan immunobiology.
Williams LD
Mediators of Inflammation, 6(4), 247-250 (1997)
Plasma (1? 3)-beta-D-glucan measurement in diagnosis of invasive deep mycosis and fungal febrile episodes.
Obayashi T, et al.
Lancet, 345(8941), 17-20 (1995)