10830
(+)-Arabinogalactan
≥80% (HPLC), from larch wood
Szinonimák:
Polyarabinogalactan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
larch wood
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPLC)
form
solid
szennyeződések
≤15% water
szín
white to beige
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3