Fontos dokumentumok
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
208-635-7
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
208-212 °C (decomposition)
oldhatóság
2000 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3