Fontos dokumentumok
C7906
Supelco
Casein from bovine milk
for use in the Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
powder
minőség
for use in the Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
technika/technikák
photometry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
alkalmasság
suitable for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit as internal control
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Partial gastrointestinal digestion of casein is a rich source of bioactive peptides, such as β-casomorphin. However, bovine casein is not homogeneous; variants A1 and B do lead to production of β-casomorphin 7 production, while A2 does not.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Benschop et al.
Journal of clinical microbiology, 46(12), 3965-3970 (2008-10-24)
Human parechoviruses (HPeV) are widespread pathogens belonging to the Picornavirus family. Six genotypes, which have predominantly been isolated from children, are known. Data on prevalence of HPeV genotypes are generally based on cell culture, which may underestimate the prevalence of