Fontos dokumentumok
A3340
AC agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
All Culture Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
alkalmasság
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Proteose peptone, 20.00
Beef extract, 3.00
Yeast extract, 3.00
Malt extract, 3.00
Dextrose, 5.00
Ascorbic acid, 0.20
Agar, 1.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques