63011
M9 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
ammonium chloride, 1 g/L
disodium hydrogen phosphate, 6 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 3 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?